Tisk…
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200413-250MG
APOSPC200413-250MGEA 6190 CZK
APOSPC200413-250MG
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245,244 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573504
CAS číslo: 220459-53-0