Tisk…
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200401-1G PC200401-5G
APOSPC200401-1GEA 5200 CZK
APOSPC200401-1G APOSPC200401-5G
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₉H₅ClFN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11052420
CAS číslo: 1053658-58-4