(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200395-5G
PC200395-1G
APOSPC200395-5GEA
2690
CZK
APOSPC200395-5G
APOSPC200395-1G
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660165 CAS číslo: 40067-66-1 |