Tisk…
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200393-1G PC200393-500MG PC200393-250MG
APOSPC200393-1GEA 705 CZK
APOSPC200393-1G APOSPC200393-500MG APOSPC200393-250MG
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀FN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26127252
CAS číslo: 918321-20-7