2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200390-1G
PC200390-500MG
APOSPC200390-1GEA
19110
CZK
APOSPC200390-1G
APOSPC200390-500MG
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Vzorec:
C₁₂H₉ClFNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26386176 CAS číslo: 1333468-54-4 |