Tisk…
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200389-1G PC200389-500MG
APOSPC200389-1GEA 19110 CZK
APOSPC200389-1G APOSPC200389-500MG
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14651747
CAS číslo: 1215809-12-3