Tisk…
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200388-1G PC200388-5G
APOSPC200388-1GEA 2790 CZK
APOSPC200388-1G APOSPC200388-5G
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Vzorec: C₆H₆BF₃N·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09992971
CAS číslo: 1160186-73-1