Tisk…
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200378-1G PC200378-500MG
APOSPC200378-1GEA 19110 CZK
APOSPC200378-1G APOSPC200378-500MG
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Vzorec: C₁₅H₁₈F₃NO₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26523306
CAS číslo: 225517-17-9