Tisk…
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200377-1G PC200377-5G
APOSPC200377-1GEA 9560 CZK
APOSPC200377-1G APOSPC200377-5G
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22423113
CAS číslo: 80912-51-2