Tisk…
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200354-1G PC200354-500MG
APOSPC200354-1GEA 18650 CZK
APOSPC200354-1G APOSPC200354-500MG
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂F₃N₃O₂
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21605748
CAS číslo: 1370587-21-5