Tisk…
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200322-1G PC200322-500MG
APOSPC200322-1GEA 5330 CZK
APOSPC200322-1G APOSPC200322-500MG
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Vzorec: C₈H₆Cl₂F₃N₃O
MW: 288,054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18377864
CAS číslo: 1383468-73-2