Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200207-1G PC200207-500MG
APOSPC200207-1GEA 13430 CZK
APOSPC200207-1G APOSPC200207-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907846
CAS číslo: 174008-48-1