Tisk…
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200205-1G PC200205-500MG PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA 10150 CZK
APOSPC200205-1G APOSPC200205-500MG APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610729
CAS číslo: 1227502-97-7