Tisk…
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200195-10G PC200195-1G PC200195-5G
APOSPC200195-10GEA 1250 CZK
APOSPC200195-10G APOSPC200195-1G APOSPC200195-5G
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375236
CAS číslo: 936618-92-7