Tisk…
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200184-1G PC200184-500MG PC200184-5G
APOSPC200184-1GEA 3940 CZK
APOSPC200184-1G APOSPC200184-500MG APOSPC200184-5G
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₆H₅BF₃O·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09992974
CAS číslo: 1015082-71-9