Tisk…
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200175-1G PC200175-500MG PC200175-5G
APOSPC200175-1GEA 3340 CZK
APOSPC200175-1G APOSPC200175-500MG APOSPC200175-5G
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Vzorec: C₁₅H₁₃BF₃·K
MW: 300.168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20527106
CAS číslo: 2246944-47-6