Tisk…
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (4-butylphenyl)trifluoroboranuide
PC200174-1G PC200174-500MG PC200174-5G
APOSPC200174-1GEA 3970 CZK
APOSPC200174-1G APOSPC200174-500MG APOSPC200174-5G
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₀H₁₃BF₃·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18861573
CAS číslo: 1412414-09-5