Tisk…
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200159-1G PC200159-5G
APOSPC200159-1GEA 2700 CZK
APOSPC200159-1G APOSPC200159-5G
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Vzorec: C₁₄H₁₂BF₃NO·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977718
CAS číslo: 2017555-07-4