Tisk…
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200157-1G PC200157-500MG PC200157-5G
APOSPC200157-1GEA 2900 CZK
APOSPC200157-1G APOSPC200157-500MG APOSPC200157-5G
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Vzorec: C₁₁H₁₂BF₃NO·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20527094
CAS číslo: 1983205-51-1