Tisk…
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200149-25G PC200149-5G
APOSPC200149-25GEA 2940 CZK
APOSPC200149-25G APOSPC200149-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₃F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091399
CAS číslo: 406933-21-9