Tisk…
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200129-1G PC200129-500MG PC200129-5G
APOSPC200129-1GEA 3110 CZK
APOSPC200129-1G APOSPC200129-500MG APOSPC200129-5G
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃O
MW: 252,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05980218
CAS číslo: 773872-61-0