Tisk…
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200122-1G PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA 6980 CZK
APOSPC200122-1G APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Vzorec: C₆H₃F₃IN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25479865
CAS číslo: 1446786-38-4