Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200107-1G
PC200107-250MG
APOSPC200107-1GEA
11580
CZK
APOSPC200107-1G
APOSPC200107-250MG
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₈H₉F₃N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18262320 CAS číslo: 852228-09-2 |