Tisk…
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200099-500MG PC200099-1G
APOSPC200099-500MGEA 6720 CZK
APOSPC200099-500MG APOSPC200099-1G
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₆H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18262424
CAS číslo: 1260659-13-9