Tisk…
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200095-1G PC200095-500MG
APOSPC200095-1GEA 5330 CZK
APOSPC200095-1G APOSPC200095-500MG
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Vzorec: C₆H₉BF₃·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052661
CAS číslo: 244301-59-5