Tisk…
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 3020 CZK
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Vzorec: C₈H₅BF₃·K
MW: 208,03 g/mol
Bod varu: >125 °C
Bod tání: 250…255 °C
Hustota: >1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052662
CAS číslo: 485338-93-0