Tisk…
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200087-1G PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA 8100 CZK
APOSPC200087-1G APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂Cl₂F₂N₂
MW: 198,986 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25368744
CAS číslo: 1443290-45-6