Tisk…
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200085-1G PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA 6880 CZK
APOSPC200085-1G APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25368742
CAS číslo: 1443290-44-5