Tisk…
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200083-1G PC200083-500MG
APOSPC200083-1GEA 6880 CZK
APOSPC200083-1G APOSPC200083-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₀F₃N₃O
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25368740
CAS číslo: 1443291-23-3