Tisk…
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200080-1G PC200080-500MG
APOSPC200080-1GEA 5330 CZK
APOSPC200080-1G APOSPC200080-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Vzorec: C₁₂H₁₂F₃N₃O
MW: 271,238 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25121137
CAS číslo: 1443291-26-6