Tisk…
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200078-1G PC200078-500MG
APOSPC200078-1GEA 5330 CZK
APOSPC200078-1G APOSPC200078-500MG
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Vzorec: C₁₁H₁₂FN₃O
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24109297
CAS číslo: 1443291-24-4