Tisk…
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200075-1G PC200075-500MG
APOSPC200075-1GEA 9290 CZK
APOSPC200075-1G APOSPC200075-500MG
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₆F₃IN₂O₂
MW: 370.067 g/mol
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24447583
CAS číslo: 1432895-08-3