Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-5-fluoro-4-iodo-2-methoxybenzene, 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl methyl ether
PC200065-1G PC200065-250MG PC200065-5G
APOSPC200065-1GEA 3440 CZK
APOSPC200065-1G APOSPC200065-250MG APOSPC200065-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Vzorec: C₇H₅ClFIO
MW: 286,47 g/mol
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689435
CAS číslo: 153122-59-9