Tisk…
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200060-1G PC200060-500MG
APOSPC200060-1GEA 25460 CZK
APOSPC200060-1G APOSPC200060-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275134
CAS číslo: 522646-43-1