Tisk…
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200057-1G PC200057-500MG
APOSPC200057-1GEA 15310 CZK
APOSPC200057-1G APOSPC200057-500MG
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₄
MW: 236,582 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23697507
CAS číslo: 389606-51-3