Tisk…
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200053-1G PC200053-5G
APOSPC200053-1GEA 11150 CZK
APOSPC200053-1G APOSPC200053-5G
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄FIN₂
Bod tání: 178…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20483025
CAS číslo: 1219127-01-1