Tisk…
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 8300 CZK
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O₂
MW: 244.17 g/mol
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22550652
CAS číslo: 1206973-10-5