Tisk…
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200048-1G PC200048-500MG
APOSPC200048-1GEA 9560 CZK
APOSPC200048-1G APOSPC200048-500MG
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄FN₃O₂
MW: 181.124 g/mol
Bod tání: 169…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20483121
CAS číslo: 1235993-30-2