Tisk…
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200047-1G PC200047-500MG
APOSPC200047-1GEA 18060 CZK
APOSPC200047-1G APOSPC200047-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Bod tání: 272…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23136030
CAS číslo: 1423757-77-0