Tisk…
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200046-1G PC200046-500MG
APOSPC200046-1GEA 15310 CZK
APOSPC200046-1G APOSPC200046-500MG
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₈H₂₃F₄NO₄S
MW: 425,438 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20482270
CAS číslo: 1245784-24-0