N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200045-1G
PC200045-500MG
APOSPC200045-1GEA
9560
CZK
APOSPC200045-1G
APOSPC200045-500MG
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Vzorec:
C₁₆H₁₅FN₄O₅ MW: 362,313 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22689174 CAS číslo: 864245-86-3 |