Tisk…
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200044-1G PC200044-500MG
APOSPC200044-1GEA 15310 CZK
APOSPC200044-1G APOSPC200044-500MG
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₇ClFNO
MW: 211.62 g/mol
MDL Number: MFCD18374925
CAS číslo: 1202006-81-2