Tisk…
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4'-Fluorobenzyl)piperidine
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 4700 CZK
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₆FN
MW: 193,261 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839825
CAS číslo: 92822-02-1