Tisk…
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200036-1G PC200036-500MG
APOSPC200036-1GEA 15010 CZK
APOSPC200036-1G APOSPC200036-500MG
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₄BrF₃IN
MW: 389,938 g/mol
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689162
CAS číslo: 1420537-61-6