Tisk…
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200033-1G PC200033-500MG
APOSPC200033-1GEA 12040 CZK
APOSPC200033-1G APOSPC200033-500MG
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Vzorec: C₆HCl₃F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22683240
CAS číslo: 89719-94-8