Tisk…
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 7670 CZK
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Bod tání: 208…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689151
CAS číslo: 135654-55-6