5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200027-1G
PC200027-500MG
APOSPC200027-1GEA
15010
CZK
APOSPC200027-1G
APOSPC200027-500MG
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec:
C₉H₄BrClF₃N Bod tání: 88…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22689147 CAS číslo: 1420537-62-7 |