Tisk…
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200026-1G PC200026-500MG
APOSPC200026-1GEA 3340 CZK
APOSPC200026-1G APOSPC200026-500MG
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₂₀H₄F₁₀O₄
MW: 498.227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20274437
CAS číslo: 133921-07-0