Tisk…
2-(Trifluoromethyl)styrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 2-Vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1998-1G PC1998-5G
APOSPC1998-1GEA 2070 CZK
APOSPC1998-1G APOSPC1998-5G
2-(Trifluoromethyl)styrene
2-(Trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₇F₃
MW: 172,147 g/mol
Bod varu: 61 °C
Hustota: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035984
CAS číslo: 395-45-9
EINECS: 206-902-2
UN: 1993
ADR: 3,III