Tisk…
2,4-Dimethylfluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-m-xylene, 1-Fluoro-2,4-dimethylbenzene
PC1997-25G PC1997-5G PC1997-100G
APOSPC1997-25GEA 4140 CZK
APOSPC1997-25G APOSPC1997-5G APOSPC1997-100G
2,4-Dimethylfluorobenzene
2,4-Dimethylfluorobenzene
Vzorec: C₈H₉F
MW: 124.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060643
CAS číslo: 452-65-3
UN: 1993
ADR: 3 III